6-Fluoro-o-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-6-methylaniline
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 22 EUR
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.1435 g/mol
Kookpunt: 88…89 °C/13mmHg
Dichtheid: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06658252
CAS nummer: 443-89-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III