2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 366 EUR
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Dichtheid: 1,829 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070751
CAS nummer: 166281-37-4