1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 146 EUR
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formule: C₈H₆BrClF₂O
Kookpunt: 119…122 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068037
CAS nummer: 175203-19-7