3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 80.4 EUR
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formule: C₃H₃BrF₂
Kookpunt: 42 °C
Dichtheid: 1,543 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042185
CAS nummer: 420-90-6