2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1394M-100G PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA 162 EUR
APOSPC1394M-100G APOSPC1394M-500G
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061118
CAS nummer: 1009-22-9