3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 197 EUR
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Smeltpunt: 192…195 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368342
CAS nummer: 1000339-51-4