2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 101 EUR
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 150 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077464
CAS nummer: 1006-39-9