3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1396C-10G PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA 24.9 EUR
APOSPC1396C-10G APOSPC1396C-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 150 °C/12mmHg
Smeltpunt: 51…57 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042466
CAS nummer: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0