4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 29.2 EUR
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Kookpunt: 103…108 °C/13mmHg
Smeltpunt: 38…42 °C
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010221
CAS nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III