2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC1397T-100G PC1397T-250G PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1397T-100G APOSPC1397T-250G APOSPC1397T-25G
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 88…89 °C/7mmHg
Dichtheid: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012014
CAS nummer: 452-08-4