3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 60 EUR
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Kookpunt: 138…139 °C/2.5mmHg
Smeltpunt: 31…33 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042186
CAS nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1