4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 58.4 EUR
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
Kookpunt: 42 °C/19mmHg
Smeltpunt: 58…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143261
CAS nummer: 57848-46-1