5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 30.8 EUR
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
Kookpunt: 230 °C
Smeltpunt: 23 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00070755
CAS nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6