1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 23.5 EUR
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kookpunt: 155…157 °C
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1.601 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000282
CAS nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3 III