3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 70.1 EUR
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864664
CAS nummer: 1000339-52-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III