4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 169 EUR
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅ClFN
Smeltpunt: 110 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234055
CAS nummer: 39160-31-1