2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 257 EUR
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112549
CAS nummer: 21397-07-9