1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 26.3 EUR
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₄BrF
Kookpunt: 152…155 °C
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1,593 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000342
CAS nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III