3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 93.5 EUR
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Kookpunt: 134…136 °C/33mmHg
Smeltpunt: 53…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055432
CAS nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III