2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
PC1420T-1G PC1420T-25G PC1420T-5G
APOSPC1420T-1GEA 22 EUR
APOSPC1420T-1G APOSPC1420T-25G APOSPC1420T-5G
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Dichtheid: 1,741 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061243
CAS nummer: 104540-42-3