2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 42.4 EUR
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Kookpunt: 136…143 °C
Dichtheid: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040937
CAS nummer: 40161-55-5