3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 143 EUR
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Kookpunt: 148…149 °C
Dichtheid: 1,706 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040938
CAS nummer: 68322-84-9