3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 22 EUR
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Kookpunt: 146 °C
Dichtheid: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042498
CAS nummer: 130723-13-6