4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 36.6 EUR
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Kookpunt: 154…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042497
CAS nummer: 40161-54-4