5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 67.7 EUR
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
Smeltpunt: 221…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143426
CAS nummer: 202865-69-8