α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 117 EUR
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
Kookpunt: 126 °C/19mmHg
Smeltpunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055467
CAS nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III