4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 40.9 EUR
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈BrF
Kookpunt: 175 °C/2mmHg
Smeltpunt: 38…41 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051716
CAS nummer: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II