4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 46.8 EUR
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245.05 g/mol
Kookpunt: 322
Smeltpunt: 216…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143267
CAS nummer: 149947-19-3