1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 EUR
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Kookpunt: 48…51 °C
Smeltpunt: 48…51 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010608
CAS nummer: 105931-73-5