5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 395 EUR
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08705712
CAS nummer: 946002-10-4