1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC1428D-100G PC1428D-25G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 26.3 EUR
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-25G APOSPC1428D-500G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Kookpunt: 240…241 °C
Smeltpunt: 18…19 °C
Dichtheid: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129165
CAS nummer: 364-73-8