4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 80.4 EUR
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013372
CAS nummer: 320-76-3