2-Bromo-4-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 49.7 EUR
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-4-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Kookpunt: 130…131 °C/50mmHg
Smeltpunt: 42…44 °C
Dichtheid: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010614
CAS nummer: 496-69-5