4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
PC1429E-25G PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1429E-25G APOSPC1429E-5G
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Kookpunt: 82…83 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011722
CAS nummer: 2105-94-4