2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 24.9 EUR
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Kookpunt: 170…172 °C
Dichtheid: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040828
CAS nummer: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0