2-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1430A-100G PC1430A-25G
APOSPC1430A-100GEA 38 EUR
APOSPC1430A-100G APOSPC1430A-25G
2-Bromo-5-fluorotoluene 98%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 176…177 °C
Dichtheid: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017921
CAS nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3,III