2-Fluoro-N-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 217 EUR
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-methylaniline
2-Fluoro-N-methylaniline
Formule: C₇H₈FN
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00028030
CAS nummer: 1978-38-7