3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 58.4 EUR
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
3-Bromo-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 168…170 °C
Dichtheid: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040827
CAS nummer: 452-62-0