3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 87.6 EUR
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 222…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00193241
CAS nummer: 117391-49-8