3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 120 EUR
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.6 g/mol
Kookpunt: 60 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202365
CAS nummer: 303147-84-4