4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 30.8 EUR
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Smeltpunt: 85…92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00170933
CAS nummer: 71422-80-5