Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1445-10G PC1445-5G PC1445-1G
APOSPC1445-10GEA 900 EUR
APOSPC1445-10G APOSPC1445-5G APOSPC1445-1G
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅FN₂O₂
Smeltpunt: 172…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02930345
CAS nummer: 58038-66-7