1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1446-1G PC1446-25G PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA 134 EUR
APOSPC1446-1G APOSPC1446-25G APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈FNO
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443629
CAS nummer: 132407-65-9