2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1448-1G PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA 151 EUR
APOSPC1448-1G APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797380
CAS nummer: 753479-67-3