4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1450-100G PC1450-1KG PC1450-25G PC1450-500G
APOSPC1450-100GEA 90.6 EUR
APOSPC1450-100G APOSPC1450-1KG APOSPC1450-25G APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 68 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013551
CAS nummer: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3