4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 73 EUR
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 95 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040940
CAS nummer: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III