5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
PC1452-100G
PC1452-25G
PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA
104
EUR
APOSPC1452-100G
APOSPC1452-25G
APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Formule:
C₆H₃BrF₂O Dichtheid: 1,8 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631350 CAS nummer: 186590-26-1 |