3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1455-1G PC1455-500MG
APOSPC1455-1GEA 330 EUR
APOSPC1455-1G APOSPC1455-500MG
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNO
Smeltpunt: 151…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797371
CAS nummer: 123864-93-7