5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 22 EUR
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683503
CAS nummer: 189628-38-4