3-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 380 EUR
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
3-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur 95%
3-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631322
CAS nummer: 225104-76-7